Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Vacuum Flask
La fiasca per vuoto in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ consente di sostituire le tradizionali fiasche in vetro. Stampata in un pezzo unico per applicazioni con vuoto, è dotata di tubo angolato per evitare ribaltamenti.
27.25€ - 71.30€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
N. per custodia | 1 |
N. per confezione | 1 |
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10554041
|
Thermo Scientific™
DS4101-1000 |
1000 mL | Stopper No. 8 |
59.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10234401
|
Thermo Scientific™
DS4101-2000 |
1700 ml | Tappo n. 10 |
71.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10020681
|
Thermo Scientific™
DS4101-0500 |
500 ml | Tappo n. 7 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
La fiasca per vuoto in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ consente di sostituire le tradizionali fiasche in vetro. Stampata in un pezzo unico per applicazioni con vuoto, è dotata di tubo angolato per evitare ribaltamenti. Fiasca infrangibile e autoclavabile, in grado di resistere a un vuoto di 30 inHg
- I raccordi con un angolo di 45° evitano ribaltamenti quando viene collegato un tubo
- L'adattatore con portagomma accetta tubi con diametro interno compreso tra 1/4 e 3/8″ (tubo in vendita separatamente)
- Area di marcatura ovale per facilità di etichettamento
- Collo di formato adatto ai formati di tappo standard (tappo non incluso)
Specifica
Polipropilene | |
1 | |
1 | |
Sterilizzabile in autoclave |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.