Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Vacuum Flask
La fiasca per vuoto in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ consente di sostituire le tradizionali fiasche in vetro. Stampata in un pezzo unico per applicazioni con vuoto, è dotata di tubo angolato per evitare ribaltamenti.
Marca:  Thermo Scientific™ DS4101-1000
41.30 EUR valido fino al 2024-06-28
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Codice prodotto. 10554041
  • 59.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La fiasca per vuoto in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ consente di sostituire le tradizionali fiasche in vetro. Stampata in un pezzo unico per applicazioni con vuoto, è dotata di tubo angolato per evitare ribaltamenti. Fiasca infrangibile e autoclavabile, in grado di resistere a un vuoto di 30 inHg
  • °
  • Area di marcatura ovale per facilità di etichettamento
  • Collo di formato adatto ai formati di tappo standard (tappo non incluso)
Specifica
Specifica
32 oz.
1000 mL
1
Sterilizzabile in autoclave
Vacuum Flask, polypropylene, 1000mL; Flask Filtering PP 1000mL
Polipropilene
1
Stopper No. 8
Offerte speciali
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.