Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche per colture cellulari Nunc™ EasYFlask™
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™.
Marca: Thermo Scientific™ 156340
188.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21939" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.79000kg
Descrizione
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™. Queste fiasche in polistirene sono sottoposte al trattamento della superficie Nunclon™ Delta per ottimizzare l'adesione a un'ampia gamma di tipi di cellule. Il design ergonomico con collo angolato e ampia apertura consente di accedere con facilità alla superficie di crescita mediante pipette o raschietti per cellule.
Features:- Ergonomic design with a 1/3 turn to open and close the cap
- Low profile to maximize incubator space
- Volume graduations printed and molded on both sides
- Slightly angled side walls for complete viewing under a microscope
- Sterilized by gamma irradiation and certified to be nonpyrogenic
- Nunclon Delta Certification, including testing on four different cell types, is provided in every case.
Filter Caps:
- Filter membrane provides effective barrier against micro-organisms.
- Well-defined, hydrophobic filter membrane offers continuous venting with consistent gas exchange and no lot-to-lot variation.
- Chemically robust membrane meets USP class VI standards and is produced without animal-derived substances.
Solid Caps:
- Solid caps feature a “Y” mark that allows visual verification of vent position.
- Any of the legs in the “Y” pointing upwards indicates that the cap is in venting position.
- Vent position can be easily distinguished when flasks are stacked in the incubator.
Specifica
Nunclon Delta certified for monolayer formation, cloning efficiency, non-cytotoxic, non-pyrogenic, and sterility | |
Angled | |
10 | |
Sterile | |
Flat | |
25 cm2 |
Nunc EasYFlask 25cm2 | |
200 | |
Yes | |
Class VI | |
Solid | |
Nunclon Delta |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.