Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche per colture cellulari Nunc™ EasYFlask™
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™.
117.00€ - 275.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Nunclon Delta certified for monolayer formation, cloning efficiency, non-cytotoxic, non-pyrogenic, and sterility |
---|---|
Stile collo | Angled |
Graduated | Yes |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10232771
|
Thermo Scientific™
156340 |
Nunc EasYFlask 25cm2 | Solid |
258.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12034917
|
Thermo Scientific™
156367 |
Nunc EasYFlask 25cm2 | Filter |
262.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10538931
|
Thermo Scientific™
156472 |
Nunc EasYFlask 75cm2 | Solid |
226.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10364131
|
Thermo Scientific™
156499 |
Nunc EasYFlask 75cm2 | Filter |
275.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10246131
|
Thermo Scientific™
159910 |
Nunc EasYFlask 175cm2 | Filter |
149.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10545131
|
Thermo Scientific™
159920 |
Nunc EasYFlask 175cm2 | Solid |
117.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10225712
|
Thermo Scientific™
159933 |
Nunc EasYFlask 225cm2 | Solid |
223.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10041542
|
Thermo Scientific™
159934 |
EasYFlask Nunc da 225 cm2 | Filtro |
248.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™. Queste fiasche in polistirene sono sottoposte al trattamento della superficie Nunclon™ Delta per ottimizzare l'adesione a un'ampia gamma di tipi di cellule. Il design ergonomico con collo angolato e ampia apertura consente di accedere con facilità alla superficie di crescita mediante pipette o raschietti per cellule.
Caratteristiche:- Design ergonomico con apertura e chiusura del tappo a 1/3 di giro
- Profilo basso per massimizzare lo spazio nell'incubatore
- Graduazioni di volume stampate su entrambi i lati
- Pareti leggermente angolate per consentirne la visualizzazione con microscopio
- sterilizzazione con irradiazione gamma e certificazione di apirogenicità
- Per ciascun contenitore viene fornito un certificato Nunclon Delta, che include i test su quattro diversi tipi di cellule.
Tappi di filtrazione:
- Le membrane di filtrazione costituiscono un’efficace barriera dai micro-organismi.
- Le membrane di filtrazione idrofobiche e ben definite garantiscono la ventilazione continua con uno scambio di gas uniforme e nessuna variazione da lotto a lotto.
- La membrana, resistente alle sostanze chimiche, soddisfa gli standard USP di classe VI e viene prodotta senza sostanze di origine animale.
Tappi a stato solido:
- I tappi a stato solido presentano il simbolo “Y”, che consente la verifica visiva della posizione di ventilazione.
- Una qualsiasi delle gambe della “Y” rivolta verso l'alto indica che il tappo è in posizione di sfiato.
- La posizione di sfiato può essere facilmente individuata quando le fiasche sono impilate negli incubatori.
Specifica
Nunclon Delta certified for monolayer formation, cloning efficiency, non-cytotoxic, non-pyrogenic, and sterility | |
Angled | |
Yes | |
Sterile |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.