Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene
Robusti, pieghevoli, sottili e resistenti alla perforazione. I sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene Fisherbrand™ resistono alle alte temperature dell'autoclavaggio.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.61800kg
Codice prodotto. 16237971
  • 60.47€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed to be strong, pliable, lean and puncture resistant. Fisherbrand™ Polypropylene Clear Autoclave Bags withstand high temperatures for autoclaving.
  • For high temperature sterilisation (134°C) to a maximum of 140°C
  • 40μm thickness
  • High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
  • For safe disposal of biohazard waste
  • Specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators
  • Printed with a biohazard warning
Specifica
Specifica
Sacchetto liscio semitrasparente, non stampato
Trasparente
40 μm
620 x 780 mm
620 mm
PP (polipropilene)
100/conf.
da 134 a 140 °C