Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene
Robusti, pieghevoli, sottili e resistenti alla perforazione. I sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene Fisherbrand™ resistono alle alte temperature dell'autoclavaggio.
16.01€ - 66.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | PP (polipropilene) |
Spessore (sistema metrico) | 40 μm |
Quantità | 100/conf. |
Temperature Range (Metric) | Da 134 °C a 140 °C |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16217971
|
Fisherbrand™
|
Sacchetto liscio semitrasparente, non stampato | 310 x 660 mm |
26.83€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16247971
|
Fisherbrand™
|
Stampate con identificazione dei rifiuti a rischio biologico | 310 x 660 mm |
26.18€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16297961
|
Fisherbrand™
|
Stampa con identificazione dei rifiuti a rischio biologico | 410 x 630 mm |
37.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16227971
|
Fisherbrand™
|
Sacchetto liscio semitrasparente, non stampato | 410 x 630 mm |
16.01€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16207971
|
Fisherbrand™
|
Stampa con identificazione dei rifiuti a rischio biologico | 620 x 780 mm |
66.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16237971
|
Fisherbrand™
|
Sacchetto liscio semitrasparente, non stampato | 620 x 780 mm |
60.47€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Designed to be strong, pliable, lean and puncture resistant. Fisherbrand™ Polypropylene Clear Autoclave Bags withstand high temperatures for autoclaving.
- Per la sterilizzazione ad alte temperature (134 °C) fino a un massimo di 140 °C
- Spessore 40 μm
- Sacchi in polipropilene per alte temperature idonei alla decontaminazione e all'inattivazione di rifiuti biologici particolarmente resistenti
- Smaltimento sicuro dei rifiuti biologici
- Progettati espressamente per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclavi o inceneritori
- Stampati con il simbolo di rischio biologico
Specifica
Sì | |
40 μm | |
Da 134 °C a 140 °C |
PP (polipropilene) | |
100/conf. |