Learn More
Vitlab™ Sessola in polipropilene
Sessole anticorrosione per applicazioni nell'industria alimentare. Le sessole in polipropilene VITLAB™ sono più leggere di quelle in metallo, non si danneggiano e garantiscono un'ottima resistenza chimica. Utilizzabili anche come sessole per pesatura.
Marca:  Vitlab™ 39594
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15750kg
Codice prodotto. 12613566
  • 13.60€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • White polypropylene scoop
  • With precision formed filling edge and comfortable, stable handle
  • Easily readable volume quantities on the upper side of the handle
Specifica
Specifica
Misurini
50 ml
Per il contatto con gli alimenti
Polipropilene
Bianco
160 mm