Learn More
Vitlab™ Sessola in polipropilene
Sessole anticorrosione per applicazioni nell'industria alimentare. Le sessole in polipropilene VITLAB™ sono più leggere di quelle in metallo, non si danneggiano e garantiscono un'ottima resistenza chimica. Utilizzabili anche come sessole per pesatura.
2.00€ - 37.10€
Specifica
Product Type | Misurini |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Colore | Bianco |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il contatto con gli alimenti |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10769082
|
Vitlab™
39994 |
385 mm | 1000 ml |
37.10€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10159641
|
Vitlab™
39694 |
200 mm | 100 ml |
20.15€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11807930
|
Vitlab™
39394 |
100 mm | 10 ml |
7.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12623566
|
Vitlab™
39794 |
260 mm | 250 ml |
22.25€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10608512
|
Vitlab™
39894 |
315 mm | 500 ml |
30.80€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10296622
|
Vitlab™
39494 |
135 mm | 25 ml |
9.85€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12613566
|
Vitlab™
39594 |
160 mm | 50 ml |
13.60€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10717391
|
Vitlab™
39694 |
200 mm | 100 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Sessola in polipropilene bianco
- Con bordo per riempimento di precisione e manico comodo e stabile
- Facile lettura delle quantità / volumi sulla parte superiore del manico
Specifica
Misurini | |
Polipropilene | |
Bianco | |
Per il contatto con gli alimenti |