Learn More
Kartell™ Cuvetta con quattro facce trasparenti in polistirene per lavorazioni nel campo UV
In polistirene ottico o in PMMA grado UV, per un percorso ottico chiaro e nitido con indicazione della direzione. Le cuvette per spettrofotometria Kartell™ sono ideali per applicazioni di spettrofotometria.
Marca: Kartell™ 0194100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25200kg
Description
Manufactured with optical polystyrene or UV grade PMMA for clear and sharp optical path with indication of optical path direction. Kartell™ Spectrophometry Cuvettes are ideal for spectrophotometry application.
- Equipped with optically machined walls (optical faces) to ensure optimal transparency along the spectral field
- Polystrene range:340nm to 800nm
- UV range: 280 to 800nm
- Path length: 10mm
- Compatible with most spectrophotometers and photometers on the market
- Absorption changes: within the ±1% interval
- 4-optical faces can be used for spectrofluorimetry techniques
- CE marked--IVD approved
Specifications
Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell | |
2.5 mL | |
12 mm | |
Confezione da 100 | |
Da 280 a 800 nm | |
Spettrofotometria | |
Per spettrofotometria e per la maggior parte delle più comuni applicazioni biologiche e biotecnologiche |
Sì | |
Polistirene | |
CE-IVD | |
10 mm | |
45 mm | |
12 mm |