Learn More
Kartell™ Cuvetta con quattro facce trasparenti in polistirene per lavorazioni nel campo UV
In polistirene ottico o in PMMA grado UV, per un percorso ottico chiaro e nitido con indicazione della direzione. Le cuvette per spettrofotometria Kartell™ sono ideali per applicazioni di spettrofotometria.
10.05€ - 101.00€
Specifica
Monouso | Sì |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Lunghezza (sistema metrico) | 12 mm |
Certificazione/Conformità | CE-IVD |
Quantità | Confezione da 100 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Wavelength Range | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Wavelength Range | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10663852
|
Kartell™
0194800 |
1.5 mL | Da 280 a 800 nm | Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell |
29.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10472511
|
Kartell™
0194100 |
2.5 mL | Da 280 a 800 nm | Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell |
18.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10781791
|
Kartell™
0194000 |
2.5 mL | Da 340 a 800 nm | Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell |
13.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10462511
|
Kartell™
0193900 |
4.5 mL | Da 280 a 800 nm | Cuvette macro |
19.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10116390
|
Kartell™
0193700 |
4.5 mL | Da 340 a 800 nm | Cuvette macro |
17.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11388773
|
Kartell™
0196100 |
4.5 mL | Da 280 a 800 nm | Cuvette |
19.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10368834
|
Kartell™
0196000 |
4.5 mL | Da 340 a 800 nm | Cuvette |
10.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10071091
|
Kartell™
0193800 |
1.5 mL | Da 340 a 800 nm | Semi-micro Cell |
28.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12553397
|
Kartell™
0196000 |
4.5 mL | Da 340 a 800 nm | Cuvette |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Manufactured with optical polystyrene or UV grade PMMA for clear and sharp optical path with indication of optical path direction. Kartell™ Spectrophometry Cuvettes are ideal for spectrophotometry application.
- Dotate di pareti lavorate otticamente (superfici ottiche) per assicurare una trasparenza ottimale nel campo spettrale
- Gamma in polistirene: da 340 nm a 800 nm
- Gamma UV: 280 a 800nm
- Lunghezza percorso 10mm
- Compatibili con la maggior parte degli spettrofotometri e fotometri in commercio.
- Variazioni di assorbimento nell'intervallo dell'±1%
- Con marchio CE e approvazione IVD
Specifica
Sì | |
12 mm | |
Confezione da 100 | |
45 mm | |
12 mm |
Polistirene | |
CE-IVD | |
10 mm | |
Spettrofotometria | |
Per spettrofotometria e per la maggior parte delle più comuni applicazioni biologiche e biotecnologiche |