Learn More
3M™ E-A-R™ Polyurethane Earplug
Offers high attenuation and are made from a slow expanding, PU foam material. 3M E-A-R Polyurethane Earplug – 36dB.
Marca: 3M™ 7100109118
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.47000kg
Descrizione
- Inserti auricolari con un disegno a tripla flangia che aiuta a mantenerli in posizione
- Gli inserti auricolari sono forniti completi di una bella custodia a cuscino, richiudibile, di comodo utilizzo e che riduce il rischio di contaminazione.
- Gli inserti auricolari sono riutilizzabili e non è necessario affusolarli
- Il design con presa per le dita ne semplifica l'inserimento
- Taglia unica, adatta alla maggior parte degli utilizzatori
Specifica
Orange | |
50/Pk. | |
Corded | |
Polyurethane |
CE Approved | |
25 dB | |
Earplug |