Learn More
3M™ E-A-R™ Polyurethane Earplug
Offers high attenuation and are made from a slow expanding, PU foam material. 3M E-A-R Polyurethane Earplug – 36dB.
104.00€ - 525.64€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Approved |
---|---|
Product Type | Earplug |
Materiale | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Corded | Noise Reduction Rating (NRR) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Corded | Noise Reduction Rating (NRR) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12394749
|
3M™
7000103733 |
Yellow, Blue | Uncorded | 28 dB |
104.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10196534
|
3M™
7100100640 |
Orange | Corded | 34 dB |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12910415
|
3M™
7100109118 |
Orange | Corded | 25 dB |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17227650
|
3M™
7100109118 |
Orange | Corded | 25 dB |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Yellow Neon, uncorded, SNR 36dB, (pairs). The 3M™ E-A-R soft yellow neon roll down earplugs offer high attenuation and are made from a slow expanding, PU foam material.- An earplug that gives evenly distributed pressure and a good seal with optimum comfort
- Attenuation rating (SNR) 36dB
- Neon yellow color
- One size fits majority of wearers
Specifica
CE Approved | |
Earplug | |
Polyurethane |