Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Buchner in porcellana
Use these funnels for a variety of filtration applications. Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnels are constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ 127C/8
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.80000kg
Codice prodotto. 10579021
  • 1590.63€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Available with perforated fixed filter plate
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
10.6 ml
350 mm
330 mm
Imbuto Buchner
Porcellana
330 mm
1 ciascuno