Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Buchner in porcellana
Use these funnels for a variety of filtration applications. Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnels are constructed from optimized laboratory porcelain.
40.97€ - 1590.63€
Specifica
Materiale | Porcellana |
---|---|
Quantità | 1 ciascuno |
Product Type | Imbuto Buchner |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) piastra | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) piastra | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10303081
|
Haldenwanger™
127C/000 |
3 ml | 19 mm |
40.97€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10623491
|
Haldenwanger™
127C/00 |
10 ml | 29 mm |
44.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10781922
|
Haldenwanger™
127C/0 |
25 ml | 42 mm |
44.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10027440
|
Haldenwanger™
127C/4A |
1.25 ml | 155 mm |
219.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10695021
|
Haldenwanger™
127C/6 |
4.3 ml | 250 mm |
642.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10579021
|
Haldenwanger™
127C/8 |
10.6 ml | 330 mm |
1590.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10642911
|
Haldenwanger™
127C/6A |
5.8 ml | 279 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Available with perforated fixed filter plate
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Porcellana | |
1 ciascuno | |
Imbuto Buchner |