Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Buchner in porcellana
Use these funnels for a variety of filtration applications. Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnels are constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ 127C/6
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.22456kg
Codice prodotto. 10695021
  • 642.36€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Available with perforated fixed filter plate
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
4.3 ml
330 mm
250 mm
Imbuto Buchner
Porcellana
250 mm
1 ciascuno