Learn More
Haldenwanger™ Crogioli di fusione alti in porcellana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Tall Form Melting Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ L 79C/0/STEMPE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Codice prodotto. 10569601
  • 6.63€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
Porcellana
30 mm
Crogiolo di fusione
15 ml
38 mm