Learn More
Haldenwanger™ Crogioli di fusione alti in porcellana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Tall Form Melting Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
6.60€ - 14.47€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10201301
|
Haldenwanger™
79C/4 |
85 ml |
14.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10569601
|
Haldenwanger™
L 79C/0/STEMPE |
15 ml |
6.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10323271
|
Haldenwanger™
L 79C/1/STEMPE |
24 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Porcellana | |
Crogiolo di fusione |