Learn More
Cytiva Power Supply Adapters
Connecting 4 mm or 2 mm leads to 2 mm or 4 mm output jacks, respectively
Marca:  Cytiva 18-1129-58
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10117394
  • 116.38€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Per collegare cavi da 4 mm o 2 mm a jack di uscita da 2 mm o 4 mm
  • Con approvazione per massa di protezione relativa a 500 V
  • Aggiungere i seguenti punti
  • Utilizzare il set di adattatori 4 mm M/2 mm F per connettere cavi di strumenti con spinotto maschio inguainato da 4 mm a jack di uscita ad alta tensione da 2 mm
  • Utilizzare il set di adattatori 2 mm M/4 mm F per connettere cavi di strumenti con spinotto maschio inguainato da 2 mm a jack di uscita inguainati da 4 mm
  • Adattatori maschio 2 mm/femmina 4 mm: Per connettere cavi di strumenti con spinotto maschio inguainato da 2 mm a jack di uscita inguainati da 4 mm
  • Adattatori maschio 4 mm/femmina 2 mm: Per connettere cavi di strumenti con spinotto maschio inguainato da 4 mm a jack di uscita ad alta tensione da 2 mm
L'uscita di alimentazione non deve superare i ±500 V relativi alla massa di protezione. Ciò significa un'impostazione massima di 1000 V in caso di uscite di alimentazione simmetriche rispetto alla massa di protezione e un'impostazione massima di 500 V in caso l'alimentazione presenti uscite collegate alla massa di protezione.
Specifica
Specifica
The product fulfills valid directives and standards when used within the conditions specified in the user manual. The product must also be used in the same state as it was delivered from Cytiva and connected only to other CE labeled Cytiva m
Connessione di cavi per strumenti con spinotto maschio inguainato da 2 mm a jack di uscita inguainato da 4 mm
Set adattatori