Learn More
Cytiva Power Supply Adapters
Connecting 4 mm or 2 mm leads to 2 mm or 4 mm output jacks, respectively
82.08€ - 116.38€
Specifica
Certificazione/Conformità | The product fulfills valid directives and standards when used within the conditions specified in the user manual. The product must also be used in the same state as it was delivered from Cytiva and connected only to other CE labeled Cytiva m |
---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10117394
|
Cytiva
18-1129-58 |
Connessione di cavi per strumenti con spinotto maschio inguainato da 2 mm a jack di uscita inguainato da 4 mm | Set adattatori |
116.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10076284
|
Cytiva
18-1129-59 |
Per connettere cavi di strumenti con spinotto maschio inguainato da 4 mm con jack di output ad alta tensione da 2 mm | Set di adattatori |
82.08€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Collega cavi da 4 mm o 2 mm con jack di uscita da 2 mm o 4 mm
- Utilizzo approvato a 500 V relativamente alla terra di protezione
- Aggiunge i seguenti punti
- Utilizza set di adattatori da 4 mm M/2 mm F per collegare cavi di strumenti a spinotto maschio inguainato da 4 mm con jack di uscita ad alta tensione da 2 mm
- Utilizza set di adattatori da 2 mm M/4 mm F per collegare cavi di strumenti a spinotto maschio inguainato da 2 mm con jack di uscita inguainato da 4 mm
- Adattatori maschio 2 mm/femmina 4 mm: per collegare cavi di strumenti a spinotto maschio inguainato da 2 mm con jack di uscita inguainato da 4 mm
- Adattatori maschio da 4 mm/femmina da 2 mm: per collegare cavi di strumenti a spinotto maschio da 4 mm inguainato con jack di uscita ad alta tensione da 2 mm
L'uscita dell'alimentazione non può superare i ±500 V relativamente alla terra di protezione. Ciò comporta un'impostazione massima di 1000V nel caso in cui le uscite dell'alimentazione siano simmetriche rispetto alla terra di protezione e un'impostazione massima di 500 V nel caso in cui l'alimentazione presenti delle uscite collegate alla terra di protezione.
Specifica
The product fulfills valid directives and standards when used within the conditions specified in the user manual. The product must also be used in the same state as it was delivered from Cytiva and connected only to other CE labeled Cytiva m |