Learn More
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con frangiflutti Pyrex™
Per miscelare i contenuti mediante movimento a spirale senza alcun rischio di fuoriuscite.
Marca: Pyrex™ 1134/10
125.82 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.87750kg
Descrizione
Contains four indents to mix contents consistently and without risk of spillage. Pyrex™ Borosilicate Glass Baffled Erlenmeyer Flasks can withstand multiple autoclave cycles.
- Ideal for use in preparation of cultures
- Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass
- Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
- Suitable for repeated autoclave cycles at 121°C
Specifica
A cono | |
Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass | |
186 mm | |
Sì | |
101 mm |
500 ml | |
Ideale per l'uso nella preparazione di colture | |
Stretta | |
Stretta |