Learn More
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con frangiflutti Pyrex™
Per miscelare i contenuti mediante movimento a spirale senza alcun rischio di fuoriuscite.
93.25€ - 175.00€
Specifica
Descrizione | Conical; Style: Erlenmeyer |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Preparation of cultures |
Stile collo | Narrow |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11383454
|
Pyrex™
1134/14 |
2000 mL | 282 mm | 161 mm |
93.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11353454
|
Pyrex™
1134/08 |
250 mL | 138 mm | 82 mm |
114.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11363454
|
Pyrex™
1134/10 |
500 ml | 186 mm | 101 mm |
139.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11373454
|
Pyrex™
1134/12 |
1000 mL | 222 mm | 129 mm |
175.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Contains four indents to mix contents consistently and without risk of spillage. Pyrex™ Borosilicate Glass Baffled Erlenmeyer Flasks can withstand multiple autoclave cycles.
- Ideale per l'uso nella preparazione delle colture
- In vetro borosilicato Pyrex™
- Dotato di 4 rientranze ad aletta per ottenere un'agitazione ottimale e uniforme
- Adatto per ripetuti cicli di sterilizzazione in autoclave a 121 °C
Specifica
Conical; Style: Erlenmeyer | |
Preparation of cultures | |
Autoclavable |
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
Narrow | |
Narrow |