Learn More
Thermo Scientific™ Decontaminante superficiale per RNasi Thermo Scientific™ AWAY™
GREENER_CHOICE
Elimina le tracce di RNasi e DNA dalle superfici del laboratorio. RNase AWAY consente di ridurre la dipendenza da trattamenti DEPC cancerogeni e di risparmiare il tempo della cottura della vetreria.
Marca:  Thermo Scientific™ 7002
32.59 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10666421
  • 53.10€ / 475mL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Elimina le tracce di RNasi e DNA dalle superfici del laboratorio. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ è l'ideale per decontaminare le apparecchiature, i banchi da lavoro, la vetreria e gli articoli in plastica. Consente di ridurre la dipendenza da trattamenti DEPC cancerogeni e di risparmiare il tempo necessario alla cottura della vetreria.
  • Per l'uso su pipette, scatole di gel o aree di preparazione di RNA o DNA
  • Non lascia residui che possano interferire con la polimerizzazione o la colorazione del gel
  • Chimicamente stabile e non abrasivo
  • Non contiene acidi forti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
11
Spruzzatore
475 ml
Sodium Hydroxide with Water
16 once
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide
Offerte speciali
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.