Learn More
Thermo Scientific™ Decontaminante superficiale per RNasi Thermo Scientific™ AWAY™
Elimina le tracce di RNasi e DNA dalle superfici del laboratorio. RNase AWAY consente di ridurre la dipendenza da trattamenti DEPC cancerogeni e di risparmiare il tempo della cottura della vetreria.
41.15€ - 136.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di contenitore | Volume (sistema imperiale) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di contenitore | Volume (sistema imperiale) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11580095
|
Thermo Scientific™
7000 |
Flacone | 8.5 once | 250 ml |
41.15€
250mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10666421
|
Thermo Scientific™
7002 |
Spruzzatore | 16 once | 475 ml |
53.10€
475mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11952385
|
Thermo Scientific™
7005-11 |
Flacone | 1.06 galloni | 4 l |
136.00€
4L |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Elimina le tracce di RNasi e DNA dalle superfici del laboratorio. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ è l'ideale per decontaminare le apparecchiature, i banchi da lavoro, la vetreria e gli articoli in plastica. Consente di ridurre la dipendenza da trattamenti DEPC cancerogeni e di risparmiare il tempo necessario alla cottura della vetreria.
- Per l'uso su pipette, scatole di gel o aree di preparazione di RNA o DNA
- Non lascia residui che possano interferire con la polimerizzazione o la colorazione del gel
- Chimicamente stabile e non abrasivo
- Non contiene acidi forti
Specifica
11 | |
Sodium Hydroxide with Water |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.