Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ HF: Sterile
Filtro a membrana in PES per un'eccellente portata e un elevato volume filtrabile. Filtri a flusso elevato per siringhe Sartorius Minisart™: sterili per sterilizzazione tramite filtrazione, rimozione di particelle e massima igiene. I filtri per siringhe indipendenti e pronti per l'uso hanno ottime portate con basse pressioni di ingresso e consentono una rapida sterilizzazione per filtrazione.
Marca: Sartorius 16532--------GUK
114.88 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36900kg
Descrizione
Features PES membrane filter for excellent flow speed and high filtrable volume. Sartorius Minisart™ High Flow Syringe Filters: Sterile provide sterile filtration, particle removal and ultracleaning. Independent, ready-to-use syringe filters offer flow rates at low inlet pressures allowing for a correspondingly rapid sterile filtration.
Filtri a flusso elevato per filtrazione sterile, rimozione di particolato e massima igiene. I filtri per siringa indipendenti e pronti all'uso a membrana in PES offrono eccellente velocità di flusso ed elevato volume filtrabile. Sterilizzazione rapida di volumi elevati con la massima praticità. Le unità pronte all'uso offrono ottima portata con bassa pressione di ingresso che consentono una rapida sterilizzazione per filtrazione.Specifica
Blu | |
Hydrophilic | |
0.2 μm | |
6.2 cm2 | |
0.15 ml | |
Luer-Lock femmina | |
Confezione da 50 | |
Filtro per siringa: Sterilizzazione a raggi gamma |
Gamma-sterile, individually packed | |
Polietersulfone (PES) | |
Sterile | |
Per filtrazione sterile e affidabile di volumi piccoli e medi | |
Metilmetacrilato-butadiene-stirene polimerizzato (MBS) | |
Luer Lock maschio | |
50°C | |
28 mm |