Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ HF: Sterile
Filtro a membrana in PES per un'eccellente portata e un elevato volume filtrabile. Filtri a flusso elevato per siringhe Sartorius Minisart™: sterili per sterilizzazione tramite filtrazione, rimozione di particelle e massima igiene. I filtri per siringhe indipendenti e pronti per l'uso hanno ottime portate con basse pressioni di ingresso e consentono una rapida sterilizzazione per filtrazione.
163.00€ - 185.00€
Specifica
Tipo di filtro | Hydrophilic |
---|---|
Materiale | Polietersulfone (PES) |
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 6.2 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Per filtrazione sterile e affidabile di volumi da piccoli a medi |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Colore | Stile uscita | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Colore | Stile uscita | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10686521
|
Sartorius
16532----------K |
0.2μ m | Blu | Luer Lock maschio | ETO-sterile |
163.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10468061
|
Sartorius
16533--------GUK |
0.45 μm | Dark Yellow | Male Luer Slip | Gamma-sterile, individually packed |
185.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10439131
|
Sartorius
16533----------K |
0.45μ m | Giallo scuro | Luer Slip maschio | ETO-sterile |
163.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10362452
|
Sartorius
16532--------GUK |
0.2 μm | Blu | Luer Lock maschio | Gamma-sterile, individually packed |
163.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10002261
|
Sartorius
16541----------K |
0.2 μm | Blu | Luer Slip maschio | ETO-sterile |
185.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10796472
|
Sartorius
16553----------K |
0.1μ m | Blu | Luer Lock maschio | ETO-sterile |
163.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Features PES membrane filter for excellent flow speed and high filtrable volume. Sartorius Minisart™ High Flow Syringe Filters: Sterile provide sterile filtration, particle removal and ultracleaning. Independent, ready-to-use syringe filters offer flow rates at low inlet pressures allowing for a correspondingly rapid sterile filtration.
Filtri a flusso elevato per filtrazione sterile, rimozione di particolato e massima igiene. I filtri per siringa indipendenti e pronti all'uso a membrana in PES offrono eccellente velocità di flusso ed elevato volume filtrabile. Sterilizzazione rapida di volumi elevati con la massima praticità. Le unità pronte all'uso offrono ottima portata con bassa pressione di ingresso che consentono una rapida sterilizzazione per filtrazione.Specifica
Hydrophilic | |
Sterile | |
Per filtrazione sterile e affidabile di volumi da piccoli a medi | |
Meta acrylate butadiene styrene polymerisate (MBS) | |
50/confezione | |
28 mm |
Polietersulfone (PES) | |
6.2 cm2 | |
0.15 mL | |
Luer Lock femmina | |
Filtro per siringa: Sterile |