Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ HF: Sterile
Filtro a membrana in PES per un'eccellente portata e un elevato volume filtrabile. Filtri a flusso elevato per siringhe Sartorius Minisart™: sterili per sterilizzazione tramite filtrazione, rimozione di particelle e massima igiene. I filtri per siringhe indipendenti e pronti per l'uso hanno ottime portate con basse pressioni di ingresso e consentono una rapida sterilizzazione per filtrazione.
Marca:  Sartorius 16533----------K
87.58 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Codice prodotto. 10439131
  • 163.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Features PES membrane filter for excellent flow speed and high filtrable volume. Sartorius Minisart™ High Flow Syringe Filters: Sterile provide sterile filtration, particle removal and ultracleaning. Independent, ready-to-use syringe filters offer flow rates at low inlet pressures allowing for a correspondingly rapid sterile filtration.
High flow filters for sterile filtration, particle removal and ultracleaning. Independent ready-to-use syringe filters with PES membrane filter feature excellent flow speed and high filtrable volume. Provides rapid volume sterilisation with maximum user convenience. Ready-to-use units offer flow rates at low inlet pressures allowing for a correspondingly rapid sterile filtration.
Specifica
Specifica
Giallo scuro
Hydrophilic
PES
Sterile
Per filtrazione sterile e affidabile di volumi da piccoli a medi
Meta acrylate butadiene styrene polymerisate (MBS)
Luer Slip maschio
50°C
28 mm
ETO-sterile
Polietersulfone (PES)
0.45μ m
6.2 cm2
0.15 mL
Luer Lock femmina
50/confezione
Filtro per siringa: Sterile