Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ HF: Sterile
Filtro a membrana in PES per un'eccellente portata e un elevato volume filtrabile. Filtri a flusso elevato per siringhe Sartorius Minisart™: sterili per sterilizzazione tramite filtrazione, rimozione di particelle e massima igiene. I filtri per siringhe indipendenti e pronti per l'uso hanno ottime portate con basse pressioni di ingresso e consentono una rapida sterilizzazione per filtrazione.
Marca: Sartorius 16533--------GUK
151.31 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.37530kg
Descrizione
Features PES membrane filter for excellent flow speed and high filtrable volume. Sartorius Minisart™ High Flow Syringe Filters: Sterile provide sterile filtration, particle removal and ultracleaning. Independent, ready-to-use syringe filters offer flow rates at low inlet pressures allowing for a correspondingly rapid sterile filtration.
High flow filters for sterile filtration, particle removal and ultracleaning. Independent ready-to-use syringe filters with PES membrane filter feature excellent flow speed and high filtrable volume. Provides rapid volume sterilisation with maximum user convenience. Ready-to-use units offer flow rates at low inlet pressures allowing for a correspondingly rapid sterile filtration.Specifica
Dark Yellow | |
Hydrophilic | |
PES | |
Sterile | |
For sterile and reliable filtration of small to medium volumes | |
Meta acrylate butadiene styrene polymerisate (MBS) | |
Male Luer Slip | |
50°C | |
28 mm |
Gamma-sterile, individually packed | |
PES | |
0.45 μm | |
6.2 cm2 | |
0.15 mL | |
Female Luer Lock | |
50 Pack | |
High Flow Syringe Filter |