Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8 mm, Clear Glass, PE plug
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca: Fisherbrand™
13.19 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Descrizione
- ND8
- Glass
- Clear
- Plug Cap
- Star-shaped diaphragm
- Polyethylene
- Transparent
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Clear | |
Glass | |
100 | |
8 |
8.2 mm | |
1.4 mL | |
40 mm | |
No |