Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8 mm, Clear Glass, PE plug
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
15.90€ - 18.30€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Glass |
N. per confezione | 100 |
Dimensione chiusura | 8 |
Marking Spot | No |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10306062
|
Fisherbrand™
|
1.1 mL |
18.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10145424
|
Fisherbrand™
|
1.4 mL |
15.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- ND8
- Glass
- Clear
- Plug Cap
- Star-shaped diaphragm
- Polyethylene
- Transparent
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Clear | |
100 | |
No |
Glass | |
8 |