Learn More
Buerkle™ Vassoio da laboratorio per la raccolta di liquidi
Adatti per sostanze aggressive pericolose per l'ambiente, operazioni di laboratorio, sviluppo di fotografie, come vassoio per etching, portastrumenti, vassoio di medicine, vassoio per presentazione di campioni o esposizione di alimenti. I vassoi da laboratorio Buerkle™ per la raccolta di liquidi sono pratici, multiuso, impilabili se vuoti, di lunga durata, infrangibili e resistenti alla flessione.
Marca: Buerkle™ 4201-5070
72.07 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.98000kg
Descrizione
Vassoi da laboratorio pratici e per qualsiasi utilizzo, impilabili se vuoti e di lunga durata, infrangibili e resistenti alla flessione. Validi anche come recipienti per la raccolta delle fuoriuscite di sostanze aggressive e pericolose per l'ambiente, per operazioni in laboratorio come vassoio per etching, supporto per strumenti, vassoio per medicine, per sviluppo di fotografie, come vassoio di presentazione per campioni o vassoio di esposizione per alimenti.- Polipropilene, bianco
- Realizzati mediante stampa a iniezione, non per imbutitura profonda
- I vassoi possono essere impilati
- Vassoio non adatto a lavastoviglie o cappe a temperatura controllata
- Resistenti a temperature fino a +60°C (fino a +80°C per tempi brevi)
Specifica
39 l | |
648 x 846 x 160 mm | |
160 mm (Outer Rim) | |
Polipropilene | |
700 mm (Inner Base), 720 mm (Outer Base), 846 mm (Outer Rim) |
520 x 720 mm (base) | |
Bianco | |
500 mm (Inner Base), 520 mm (Outer Base), 648 mm (Outer Rim) | |
Vassoio da laboratorio | |
Rectangular |