Learn More
Buerkle™ Vassoio da laboratorio per la raccolta di liquidi
Adatti per sostanze aggressive pericolose per l'ambiente, operazioni di laboratorio, sviluppo di fotografie, come vassoio per etching, portastrumenti, vassoio di medicine, vassoio per presentazione di campioni o esposizione di alimenti. I vassoi da laboratorio Buerkle™ per la raccolta di liquidi sono pratici, multiuso, impilabili se vuoti, di lunga durata, infrangibili e resistenti alla flessione.
7.45€ - 79.45€
Specifica
Colore | Bianco |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Tipo | Vassoio da laboratorio |
Forma | Forma rettangolare |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10130501
|
Buerkle™
4201-1318 |
0.5 L |
7.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10028320
|
Buerkle™
4201-1824 |
1.5 L |
21.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10221771
|
Buerkle™
4201-2430 |
3 L |
30.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10129880
|
Buerkle™
4201-3040 |
10 L |
49.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10404121
|
Buerkle™
4201-4050 |
21 L |
54.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10363511
|
Buerkle™
4201-5070 |
39 l |
79.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Vassoi da laboratorio pratici e per qualsiasi utilizzo, impilabili se vuoti e di lunga durata, infrangibili e resistenti alla flessione. Validi anche come recipienti per la raccolta delle fuoriuscite di sostanze aggressive e pericolose per l'ambiente, per attività in laboratorio, come vassoio per etching, portastrumenti, vassoio per medicine, per sviluppo di fotografie, come vassoio di presentazione per campioni o vassoio di esposizione per alimenti.- In polipropilene, colore bianco
- Realizzati mediante stampa a iniezione, non per imbutitura profonda
- I vassoi possono essere impilati
- Vassoio non adatto a lavastoviglie o cappe a temperatura controllata
- Resistenti a temperature fino a +60 °C (fino a +80 °C per tempi brevi)
Specifica
Bianco | |
Polipropilene | |
Vassoio da laboratorio | |
Forma rettangolare |