Learn More
Haldenwanger™ Crogioli con profilo basso in porcellana senza coperchio
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ 79/2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21060kg
Codice prodotto. 12336487
  • 104.36€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
Porcellana
40 ml
32 mm
Satinato
50 mm
Crogioli di porcellana bassi