Learn More
Haldenwanger™ Crogioli con profilo basso in porcellana senza coperchio
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
7.60€ - 118.72€
Specifica
Materiale | Porcellana |
---|---|
Finitura | Satinato |
Product Type Specs | Crogioli di porcellana bassi |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12306487
|
Haldenwanger™
79/00 |
11 ml |
55.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12316487
|
Haldenwanger™
79/0 |
15 ml |
68.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12326487
|
Haldenwanger™
79/1 |
25 ml |
82.20€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12336487
|
Haldenwanger™
79/2 |
40 ml |
104.36€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12396477
|
Haldenwanger™
79/000A |
6 ml |
54.43€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12356487
|
Haldenwanger™
79/3 |
85 ml |
98.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12346487
|
Haldenwanger™
79/2A |
50 ml |
118.72€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10424621
|
Haldenwanger™
L 79/2 |
40 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10665021
|
Haldenwanger™
L 79/2A |
50 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10424431
|
Haldenwanger™
L 79/1 |
25 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Porcellana | |
Satinato | |
Crogioli di porcellana bassi |