Learn More
Haldenwanger™ Crogioli con profilo basso in porcellana senza coperchio
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ 79/000A
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06660kg
Codice prodotto. 12396477
  • 54.43€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
Porcellana
6 ml
19 mm
Satinato
30 mm
Crogioli di porcellana bassi