Learn More
Fisherbrand™ Sessole cilindriche in acciaio inox
Le sessole cilindriche offrono i migliori risultati nella pesatura e nella manipolazione dei campioni e di altri materiali di laboratorio. Perfette per la pesatura di qualsiasi cosa, dai liquidi alle gemme ad altri materiali, le sessole cilindriche in acciaio inox Fisherbrand™ sono un accessorio ideale, assolutamente necessario se si dispone di una bilancia.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19800kg
Codice prodotto. 11563452
  • 36.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Le sessole cilindriche offrono i migliori risultati nella pesatura e nella manipolazione dei campioni e di altri materiali di laboratorio. Perfette per la pesatura di qualsiasi cosa, dai liquidi alle gemme ad altri materiali, le sessole cilindriche in acciaio inox Fisherbrand™ sono un accessorio ideale, assolutamente necessario se si dispone di una bilancia.
  • Manufactured from stainless steel.
  • Cylindrical shape keeps materials from spilling
  • Includes handle
Specifica
Specifica
Sessola
Con maniglia
260 x 75 mm
75 mm
Acciaio inox
Cilindrico
260 mm