Learn More
Fisherbrand™ Sessole cilindriche in acciaio inox
Le sessole cilindriche offrono i migliori risultati nella pesatura e nella manipolazione dei campioni e di altri materiali di laboratorio. Perfette per la pesatura di qualsiasi cosa, dai liquidi alle gemme ad altri materiali, le sessole cilindriche in acciaio inox Fisherbrand™ sono un accessorio ideale, assolutamente necessario se si dispone di una bilancia.
30.65€ - 44.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11553452
|
Fisherbrand™
|
190 mm |
30.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11563452
|
Fisherbrand™
|
260 mm |
36.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11573452
|
Fisherbrand™
|
325 mm |
30.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11583452
|
Fisherbrand™
|
340 mm |
44.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Le sessole cilindriche offrono i migliori risultati nella pesatura e nella manipolazione dei campioni e di altri materiali di laboratorio. Perfette per la pesatura di qualsiasi cosa, dai liquidi alle gemme ad altri materiali, le sessole cilindriche in acciaio inox Fisherbrand™ sono un accessorio ideale, assolutamente necessario se si dispone di una bilancia.
- Sessola cilindrica in acciaio inox resistente, levigatissima e facile da pulire
- Sterilizzabile in autoclave
- Ideale per il campionamento farmaceutico e ambientale
- Ideale per la pesatura e la manipolazione di campioni e altri materiali
- Accessorio molto utile per chi possiede una bilancia
- Perfetto per pesare qualsiasi cosa, dai liquidi alle gemme ad altri materiali
Specifica
Sessola | |
Acciaio inox | |
Cilindrico |