Learn More
Cole-Parmer™ Economical Utility Gauge
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
Marca:  Cole-Parmer™ 68355-26
Codice prodotto. 11779829
  • 9.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Utility gauges are designed to replace more expensive digital or commercial gauges
Specifica
Specifica
CE Compliance
0.1 in. NPT(M), Lower
3-2-3% Full-scale
0 to 160 psi
High-quality, low cost gauges designed for industrial processes
3.17 mm NPT(M), Lower
Analog
Utility Pressure Gauge