Learn More
Cole-Parmer™ Economical Utility Gauge
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
8.95€ - 10.55€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Compliance |
---|---|
Accuracy | 3-2-3% Full-scale |
Tipo di display | Analog |
Product Type | Utility Pressure Gauge |
Da utilizzare con (applicazione) | High-quality, low cost gauges designed for industrial processes |
Codice del prodotto | Marca | Gamma di pressione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Gamma di pressione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11739829
|
Cole-Parmer™
68355-18 |
0 to 15 psi |
10.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11759829
|
Cole-Parmer™
68355-22 |
0 to 60 psi |
10.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11749829
|
Cole-Parmer™
68355-20 |
0 to 30 psi |
10.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11769829
|
Cole-Parmer™
68355-24 |
0 to 100 psi |
10.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11779829
|
Cole-Parmer™
68355-26 |
0 to 160 psi |
8.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11799829
|
Cole-Parmer™
68355-30 |
0 to 300 psi |
8.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Utility gauges are designed to replace more expensive digital or commercial gauges
Specifica
CE Compliance | |
Analog | |
High-quality, low cost gauges designed for industrial processes | |
3.17 mm NPT(M), Lower |
3-2-3% Full-scale | |
Utility Pressure Gauge | |
0.1 in. NPT(M), Lower |