Learn More
Cytiva Filtri per siringhe certificati per HPLC Spartan™
Per la purificazione di soluzioni acquose e organiche. I filtri per siringa Whatman™ SPARTAN™ certificati per HPLC sono pronti all'uso con una membrana idrofila, a basso legame proteico, realizzata in cellulosa rigenerata.
Marca:  Cytiva 10463052
972.18 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.68120kg
Codice prodotto. 10004660
  • 1223.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Unità filtrante pronta all'uso con membrana idrofila, a basso legame proteico in cellulosa rigenerata e involucro in policarbonato. Tested and certified for the absence of UV-absorbing substances at wavelengths of 210 and 254nm with water, methanol and acetonitrile.
 Caratteristiche
  • eccellente resistenza chimica con i solventi HPLC acquosi e organici standard
Vantaggi
  • Versatilità — utilizzabile in ogni applicazione che richieda una membrana idrofila resistente alle sostanze chimiche a basso assorbimento proteico.
  • La qualità documentata e la costanza dei lotti garantiscono risultati riproducibili
  • L'uscita mini-tip è ideale per la filtrazione con piccolissimi flaconi di campionamento
  • Purificazione di soluzioni acquose e organiche
  • Filtrazione di soluzioni proteiche
Specifica
Specifica
Light Brown
0.45μ m
Polypropylene
Male luer
Filtro per siringa
Cellulosa rigenerata (RC)
Risultati riproducibili dalla filtrazione di soluzioni acquose organiche in HPLC; per un'ottima costanza tra lotti
Female luer lock
500/Pk.
30 mm