Learn More
Cytiva Filtri per siringhe certificati per HPLC Spartan™
Per la purificazione di soluzioni acquose e organiche. I filtri per siringa Whatman™ SPARTAN™ certificati per HPLC sono pronti all'uso con una membrana idrofila, a basso legame proteico, realizzata in cellulosa rigenerata.
177.00€ - 1223.00€
Specifica
Materiale | Cellulosa rigenerata (RC) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Risultati riproducibili dalla filtrazione di soluzioni acquose organiche in HPLC; per un'ottima costanza tra lotti |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Stile ingresso | Female luer lock |
Stile uscita | Male luer |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11369344
|
Cytiva
10463060 |
30 mm | 0.2 μm | 100/Pk. |
309.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11379344
|
Cytiva
10463062 |
30 mm | 0,2 μm | 500/Pk. |
1216.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11359344
|
Cytiva
10463053 |
30 mm | 0.45 μm | 50/Pk. |
177.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10589241
|
Cytiva
10463050 |
30 mm | 0.45 μm | 100/conf. |
306.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10004660
|
Cytiva
10463052 |
30 mm | 0.45μ m | 500/Pk. |
1223.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
I filtri per siringa SPARTAN garantiscono risultati riproducibili nella filtrazione di soluzioni acquose e organiche in HPLC. Per assicurare una coerenza tra lotti, la gamma di filtri SPARTAN è testata e certificata priva di sostanze che assorbono i raggi UV a lunghezze d'onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile.
Caratteristiche
- Unità di filtrazione in cellulosa rigenerata pronta all'uso con membrana idrofila a bassa capacità legante delle proteine
- Resistenza chimica eccellente ai solventi acquosi e organici standard nelle analisi HPLC
- I filtri per siringa SPARTAN sono testati e certificati privi di sostanze che assorbono i raggi UV a lunghezze d'onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile
- Diametro di 13 mm con Mini-Tip
- Spazio morto ridotto (< 10μl)
Vantaggi
- Versatili — utilizzabili in qualsiasi applicazione che richieda una membrana idrofila chimicamente resistente a bassa capacità legante delle proteine.
- Qualità e uniformità documentate per i singoli lotti, a garanzia di risultati riproducibili
- Uscita Mini-Tip ideale per la filtrazione in flaconi con campioni molto piccoli
- Filtrazione di soluzioni organiche e acquose in HPLC con risultati riproducibili
- Purificazione di soluzioni acquose e organiche
- Filtrazione di soluzioni proteiche
Specifica
Cellulosa rigenerata (RC) | |
Polypropylene | |
Male luer | |
30 mm |
Risultati riproducibili dalla filtrazione di soluzioni acquose organiche in HPLC; per un'ottima costanza tra lotti | |
Female luer lock | |
Filtro per siringa |