Learn More
Cytiva Membrane in policarbonato Cyclopore™
Garantisce visibilità delle particelle al microscopio con membrane lisce e bassa affinità ai coloranti. I filtri a membrana in policarbonato Whatman™ Cyclopore™ possono inoltre riprodurre le caratteristiche di microfiltrazione dei filtri a membrana Track-Etched.
Marca:  Cytiva 7060-4712
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Codice prodotto. 11325074
  • 148.61€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ensures visibility of particles under the microscope with smooth membranes and low affinity for stains. Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonate Membrane Filters can also reproduce microfiltration characteristics of track-etched membrane filters.
For filtration and particle detection. True surface capture provides easy examination of samples and short analysis times.
  • No particle shedding provides ultra clean filtrate
  • Negligible absorption and adsorption of filtrate; nonhygroscopic
  • Low affinity for stains provides higher optical contrast and makes visibility under a microscope easy
  • Hydrophilic with low levels of nonspecific protein binding
  • Low tare weight
  • Autoclavable: 30 min. at 121°C
Specifica
Specifica
Translucent
3.0 μm
100Pack
Polycarbonate
Hydrophilic
47 mm