Learn More
Cytiva Membrane in policarbonato Cyclopore™
Garantisce visibilità delle particelle al microscopio con membrane lisce e bassa affinità ai coloranti. I filtri a membrana in policarbonato Whatman™ Cyclopore™ possono inoltre riprodurre le caratteristiche di microfiltrazione dei filtri a membrana Track-Etched.
71.15€ - 176.00€
Specifica
Materiale | Polycarbonate |
---|---|
Idrofobicità | Hydrophilic |
N. per confezione | 100Pack |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11334824
|
Cytiva
7060-4710 |
47 mm | 1.0 μm | Translucent |
148.61€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11344824
|
Cytiva
7060-4713 |
47 mm | 5 μm | Traslucido |
148.61€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11345074
|
Cytiva
7060-4714 |
47 mm | 8 μm | Translucent |
176.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11365054
|
Cytiva
7062-2513 |
25 mm | 5 μm | Clear |
103.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11335084
|
Cytiva
7091-4710 |
47 mm | 1 μm | Clear |
167.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11335074
|
Cytiva
7060-2514 |
25 mm | 8 μm | Translucent |
83.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11305074
|
Cytiva
7060-2511 |
25 mm | 2 μm | Translucent |
83.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11325074
|
Cytiva
7060-4712 |
47 mm | 3.0 μm | Translucent |
148.61€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11354824
|
Cytiva
7060-4716 |
47 mm | 12 μm | Translucent |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11374814
|
Cytiva
7060-2502 |
25 mm | 0.2 μm | Translucent |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11384814
|
Cytiva
7060-2504 |
25 mm | 0.4 μm | Translucent |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11394814
|
Cytiva
7060-2513 |
25 mm | 5 μm | Translucent |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11385054
|
Cytiva
7060-2501 |
25 mm | 0.1 μm | Translucent |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11324824
|
Cytiva
7060-4704 |
47 mm | 0.4 μm | Traslucido |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11305064
|
Cytiva
7060-1304 |
13 mm | 0.4 μm | Translucent |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11395064
|
Cytiva
7060-2516 |
25 mm | 12 μm | Translucent |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11395054
|
Cytiva
7060-4701 |
47 mm | 0.1 μm | Translucent |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11385064
|
Cytiva
7060-4715 |
47 mm | 10 μm | Translucent |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10062181
|
Cytiva
7060-4702 |
47 mm | 0.2 μm | Traslucido |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Ensures visibility of particles under the microscope with smooth membranes and low affinity for stains. Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonate Membrane Filters can also reproduce microfiltration characteristics of track-etched membrane filters.
Per la filtrazione e la rilevazione delle particelle. La cattura effettiva della superficie consente un facile esame di campioni e brevi tempi di analisi.
- L’assenza di separazione delle particelle consente un filtrato ultra pulito
- Trascurabile assorbimento e adsorbimento del filtrato; non-igroscopico
- La bassa affinità ai coloranti fornisce un maggior contrasto ottico e facilita la visibilità sotto il microscopio
- Idrofilo con bassi livelli di legame proteico non specifico
- Tara ridotta
- Autoclavabile: 30 min a 121°C
Specifica
Polycarbonate | |
Hydrophilic | |
100Pack |