Learn More
Cytiva Cartina con indicatore Panpeha
Rapida determinazione dei valori di pH. Gli indicatori di pH Whatman™ sono impregnati con una miscela di diversi indicatori che cambiano colore quando vengono a contatto con una particolare soluzione campione.
Marca:  Cytiva 10362030
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 11919347
  • 17.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provides rapid determination of pH values. Whatman™ pH Indicators are impregnated with a mixture of several indicators that change color when they come in contact with a particular sample solution.
Determine pH using the supplied color comparison table. Test strips assume a particular color on contact with the sample solution.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Inexpensive
  • Convenient and portable for field use. These pH indicators have been impregnated with a mixture of several indicators
Specifica
Specifica
42380
Carta di comparazione colorimetrica
Cartina con indicatore
Roll
1 rotolo