Learn More
Cytiva Cartina con indicatore Panpeha
Rapida determinazione dei valori di pH. Gli indicatori di pH Whatman™ sono impregnati con una miscela di diversi indicatori che cambiano colore quando vengono a contatto con una particolare soluzione campione.
17.35€ - 33.60€
Specifica
Include | Carta di comparazione colorimetrica |
---|---|
Tipo | Cartina con indicatore |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11354974
|
Cytiva
10362000 |
Da 0 a 14 | Confezione da 100 |
21.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11364974
|
Cytiva
10362010 |
2 to 9 | 100 Pack |
21.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11919347
|
Cytiva
10362030 |
42380 | 1 rotolo |
17.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11375254
|
Cytiva
10360005 |
0 to 14 | 200 Pack |
33.60€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Provides rapid determination of pH values. Whatman™ pH Indicators are impregnated with a mixture of several indicators that change color when they come in contact with a particular sample solution.
Possibilità di determinare il pH utilizzando la tabella colorimetrica fornita. Le strisce reattive assumono un particolare colore al contatto con la soluzione del campione.
- Letture istantanee del pH
- Accuratezza per una vasta gamma di test di pH di routine
- Economica
- Comoda e portatile per l'uso sul campo. Questi indicatori di pH sono impregnati con una miscela di diversi indicatori
Specifica
Carta di comparazione colorimetrica | |
Cartina con indicatore |