Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Clear Glass Vial Convenience Packs
40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Marca:  DWK Life Sciences W225150-03
90.68 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45360kg
Codice prodotto. 12424821
  • 95.45€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from clear Type I borosilicate glass
  • 12 x 32 mm screw top with 9 mm ABC screw cap
  • Available with and without writing patch
Specifica
Specifica
Natural
Clear
Borosilicate Glass
1.8 mL
1.25 in.
Screw Cap
9 mm
0.47 in.
12 mm
No
Red PTFE, White Silicone, Red PTFE
Polypropylene
32 mm