Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Clear Glass Vial Convenience Packs
40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
63.20€ - 112.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.47 in.
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 1.8 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Setto Pre-intagliato Marking Spot Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Setto Pre-intagliato Marking Spot Prezzo Quantità e disponibilità  
12444891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225154-0401
Black Blue PTFE, White Silicone No No
112.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12494821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-0801
Black Red PTFE, White Silicone Yes No
112.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12484821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-08
Natural Red PTFE, White Silicone Yes No
112.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12474811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-0201
Black Red PTFE, White Silicone No No
81.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12424821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-03
Natural Red PTFE, White Silicone, Red PTFE No No
95.45€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12494811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-0204
Blue Red PTFE, White Silicone No No
81.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12464811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-02
Natural Red PTFE, White Silicone No No
81.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12434891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225154-04
Natural Blue PTFE, White Silicone No No
79.15€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12474821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-0601
Black Red PTFE No No
63.20€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12414821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-0207
Green Red PTFE, White Silicone No No
81.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12434821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-0301
Black Red PTFE, White Silicone, Red PTFE No No
95.45€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12464821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-06
Natural Red PTFE No No
63.95€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12404821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W225150-0205
Yellow Red PTFE, White Silicone No No
81.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from clear Type I borosilicate glass
  • 12 x 32 mm screw top with 9 mm ABC screw cap
  • Available with and without writing patch
Specifica
Specifica
0.47 in.
12 mm
1.8 mL
Polypropylene
32 mm
Clear
Borosilicate Glass
1.25 in.
Screw Cap
9 mm