Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in vetro per scintillazione da 20 ml: Tappi urea
Per mantenere l'integrità della guarnizione grazie ai vari liner per tappi. Le fiale per scintillazione in vetro da 20ml e i tappi in urea Wheaton Science Products™ sono adatti per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza.
Marca: DWK Life Sciences 986546
235.88 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.80200kg
Descrizione
Maintains integrity of seal with variety of cap liners. Wheaton Science Products™ Glass 20mL Scintillation Vials and Urea Caps are suitable for strong solvents and high-purity chemicals.
- Chemically inert, suitable for strong solvents and high-purity chemicals
- Variety of cap liners available to maintain integrity of seal
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- With screw caps attached to vials
Specifica
Poly-Seal | |
Bianco | |
Vetro borosilicato | |
Offre resistenza alla torsione superiore ed eccellenti caratteristiche sigillanti | |
Vaschette con partizioni | |
Wheaton | |
Urea | |
61 mm | |
Scintillation Vial |
1.1 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
2.4 in. | |
0.67 oz. | |
20 mL | |
Tappo a vite | |
ASTM E438, tipo I, classe A, USP tipo I | |
22-400 |