Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in vetro per scintillazione da 20 ml: Tappi urea
Per mantenere l'integrità della guarnizione grazie ai vari liner per tappi. Le fiale per scintillazione in vetro da 20ml e i tappi in urea Wheaton Science Products™ sono adatti per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza.
341.00€ - 368.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.1 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
Materiale | Vetro borosilicato |
Volume (sistema metrico) | 20 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | Offers superior torque retention and excellent sealing characteristics |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10179592
|
DWK Life Sciences
986562 |
Trasparente | Metal Foil |
341.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11506325
|
DWK Life Sciences
986568 |
Clear | Polyethylene |
352.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11758819
|
DWK Life Sciences
986542 |
Bianco | Foglio in alluminio |
347.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10006761
|
DWK Life Sciences
986548 |
Bianco | Polietilene |
354.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10458043
|
DWK Life Sciences
986546 |
Bianco | Poly-Seal |
368.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
Maintains integrity of seal with variety of cap liners. Wheaton Science Products™ Glass 20mL Scintillation Vials and Urea Caps are suitable for strong solvents and high-purity chemicals.
- Chimicamente inerte, per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza
- È disponibile un'ampia scelta di liner per tappi sviluppati per salvaguardare l'integrità della guarnizione
- Conteggi di background ridotti e costanti; elevata trasmissione di raggi ultravioletti
- Con tappi a vite fissati alle fiale
Order Info
Diam. est. x A: 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm) con tappo inserito; le fiale sono confezionate in singole celle in cinque vassoi da 100 pezzi per contenitore
Compliance
Soddisfa gli ASTM™ E438 di tipo I, classe A e USP di tipo I.
Specifications
1.1 in. | |
Vetro borosilicato | |
Offers superior torque retention and excellent sealing characteristics | |
Cellular Trays | |
Urea | |
61 mm |
28 mm | |
20 ml | |
2.4 in. | |
0.67 oz. | |
Tappo a vite | |
ASTM E438, Type I, Class A |