CAS RN 100940-55-4
IUPAC Nome:
—
Sinonimi:
—
Peso molecolare (g/mol):
—
Formula molecolare:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
di
1
risultati
1
Estriol Trisulfate Trisodium Salt, TRC
CAS: 100940-55-4 Formula molecolare: C18H21Na3O12S3 Molecular Weight (g/mol): 594.52 SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1C[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-]