CAS RN 101020-89-7
IUPAC Nome:
—
Sinonimi:
—
Peso molecolare (g/mol):
—
Formula molecolare:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
di
1
risultati
1
Artemisitene, TRC
CAS: 101020-89-7 Formula molecolare: C15 H20 O5 Molecular Weight (g/mol): 280.32 Sinonimo: (3R,5aS,6R,8aS,12S,12aR)-Octahydro-3,6-dimethyl-9-methylene-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one,(+)-Artemisitene,Dehydroqinghaosu; IUPAC Name: (1R,4S,5R,8S,12S,13R)-1,5-dimethyl-9-methylidene-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one SMILES: C[C@@H]1CC[C@H]2C(=C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4